Learn More
Hidruro de litio, 99,4 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328728
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11328728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041596.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7580-67-8 | HLi | 7.948 g/mol
Lithium hydride is used as a precursor in the production of a variety of reagents in the synthesis, especially silane by reacting with silicon tetrachloride through Sundermeyer process and lithium aluminum hydride and lithium borohydride. It finds application in nuclear reactors as a shielding material. In addition, it is a hydrogen source or reducing agent to prepare other hydrides amides and 2H isotopic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7580-67-8
Fórmula molecular HLi
Peso molecular (g/mol) 7.948
Número MDL MFCD00011074
Clave InChI SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
PubChem CID 62714
Nombre IUPAC litio;hidruro
SMILES [H-].[Li+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hydride
Punto de fusión 686°C
Color Blanco a gris
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal LiH
Número UN UN1414
Índice Merck 14,5533
Información de solubilidad Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in acetone,benzene and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 7.95
Porcentaje de pureza 99.4%
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 0.78 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lithium hydride