Learn More
Hidróxido de litio, 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10728213
Hidróxido de litio, 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10728213
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10728213
Marca: Thermo Scientific Acros 379181000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-65-2
Fórmula molecular HLiO
Peso molecular (g/mol) 23.95
Número MDL MFCD00011095
Clave InChI WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMILES [Li+].[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide
Punto de fusión 462.0°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice Merck 15,559
Información de solubilidad Solubility in water: 113g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC litio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 23.95
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.43
Densidad 1.4300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464447 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/07/2024 Catalog Number379180025,379181000,379185000
Número de loteA0464449 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/07/2024 Catalog Number379180025,379181000,379185000
Número de loteA0464448 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/07/2024 Catalog Number379180025,379181000,379185000
Número de loteA0461547 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2024 Catalog Number379180025,379181000,379185000
Número de loteA0450923 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number379180025,379181000,379185000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hydroxide anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de litio, 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >