Learn More
Hidróxido de litio monohidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12307123 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12307123 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
12337123 100 g Frasco de vidrio 100 g
12347123 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 12307123
Marca: Thermo Scientific Acros 413320025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-66-3
Fórmula molecular H3LiO2
Peso molecular (g/mol) 41.96
Número MDL MFCD00149772
Clave InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Specifications
Punto de ebullición 920.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide monohydrate
Punto de fusión 462.0°C
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal LiOH·H2O
Índice Merck 14,5534
Información de solubilidad Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC litio;hidróxido;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.95
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium hydroxide monohydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.