Learn More
Yoduro de litio, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1171.0°C |
Nombre del producto químico o material | Lithium iodide |
Punto de fusión | 446.0°C |
Nombre de nota | 99% |
Forma física | Polvo, cristales y/o gránulos |
Cantidad | 50 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (on anhydrous substance) (Argentometry) |
Fórmula lineal | LiI |
Fieser | 01,615; 04,304; 05,410; 07,208; 09,283; 10,245; 11,300; 12,282; 15,185; 16,197; 17,85 |
Índice Merck | 15, 5591 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463242 | Certificado de análisis | 05/06/2024 | 203590500,203592500 |
A0442515 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 203590500,203592500 |
A0453565 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 203590500,203592500 |
A0398734 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 203590500,203592500 |
A0435729 | Certificado de análisis | 01/12/2021 | 203590500,203592500 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lithium iodide, anhydrous
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: L-Limonene, 1, 8-Cineol, p-Cymene, D-Limonene
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yoduro de litio, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido