Learn More
Yoduro de litio hidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10441251
Yoduro de litio hidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10441251
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10441251
Marca: Thermo Scientific Acros 208011000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85017-80-7
Fórmula molecular ILi
Peso molecular (g/mol) 133.84
Número MDL MFCD00149769
Clave InChI HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium iodide hydrate, lithium iodide monohydrate, ilio, lii.h2o, lithium iodide mono hydrate, lithium iodide hydrate, puratronic, lithium 1+ ion hydrate iodide, lithium iodide lii ,monohydrate 9ci
PubChem CID 23688290
SMILES [Li+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1171°C
Nombre del producto químico o material Lithium iodide hydrate
Punto de fusión 73°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Fórmula lineal LiI·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,freely soluble in acetone
Nombre IUPAC litio;yoduro;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.85
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0459255 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number,208011000
Número de loteA0459255 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2024 Catalog Number208015000,208011000
Número de loteA0456992 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number208015000,208011000
Número de loteA0433337 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2023 Catalog Number208015000,208011000
Número de loteA0444064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number208015000,208011000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium iodide hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yoduro de litio hidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >