Learn More
Metaborato de litio (100 %), cristal ultrapuro de flujo de fusión para preparación de muestras, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 11935194
Metaborato de litio (100 %), cristal ultrapuro de flujo de fusión para preparación de muestras, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11935194 Tienda SPEX Certiprep Productos
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. 11935194
Marca: SPEX Certiprep FFB000003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Metaborato de litio (100 %), flujo de fusión de grado ultrapuro para preparación de muestras, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía 34 ISO, materiales de referencia con certificado trazable por el NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Flujo de fusión de grado ultrapuro
  • 1 kg
  • Metaborato de litio (100 %)
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Metaborate
CAS 13453-69-5
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Cantidad 1 kg
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Fórmula molecular B4H14Li2O7
Clave InChI DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Forma física cristalino/a/s
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Nombre IUPAC litio;oxido(oxo)borano
Peso molecular (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diverso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fusion Flux - Ultra Pure
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: lithium metaborate
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Metaborato de litio (100 %), cristal ultrapuro de flujo de fusión para preparación de muestras, SPEX CertiPrep™ >