Learn More
Óxido de molibdeno y litio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
en la oferta - 71.86€
CAS | 13568-40-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Li2MoO4 |
Peso molecular (g/mol) | 173.826 |
Número MDL | MFCD00016178 |
Clave InChI | NMHMDUCCVHOJQI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | lithium molybdate, dilithium 1+ ion molybdate, dilithium dioxido dioxo molybdenum, dilithotab molybdate, 2li.moo4 |
PubChem CID | 6093689 |
Nombre IUPAC | dilitio;dióxido(dioxo)molibdeno |
SMILES | [Li+].[Li+].[O-][Mo](=O)(=O)[O-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11376758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013427.22 |
100 g |
71.86€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11366758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013427.36 |
500 g |
en la oferta
500 g |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Lithium molybdenum oxide is mainly used as an inhibitor in some types of industrial air conditioning. It is used in comparative property studies of battery systems. It has been used as a petroleum cracking catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13568-40-6 | |
173.826 | |
NMHMDUCCVHOJQI-UHFFFAOYSA-N | |
6093689 | |
[Li+].[Li+].[O-][Mo](=O)(=O)[O-] |
Li2MoO4 | |
MFCD00016178 | |
lithium molybdate, dilithium 1+ ion molybdate, dilithium dioxido dioxo molybdenum, dilithotab molybdate, 2li.moo4 | |
dilitio;dióxido(dioxo)molibdeno |
Especificaciones
Lithium molybdenum oxide | |
13568-40-6 | |
Polvo | |
MFCD00016178 | |
Soluble in water. | |
[Li+].[Li+].[O-][Mo](=O)(=O)[O-] | |
173.826 | |
173.83 | |
Odorless | |
2.66 g/mL |
705°C | |
Blanco | |
Li2MoO4 | |
lithium molybdate, dilithium 1+ ion molybdate, dilithium dioxido dioxo molybdenum, dilithotab molybdate, 2li.moo4 | |
NMHMDUCCVHOJQI-UHFFFAOYSA-N | |
dilitio;dióxido(dioxo)molibdeno | |
6093689 | |
≥99% | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-977-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes