Learn More
Isopropoxida de niobio de litio, 99,9 % (base metálica)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Envasado bajo argón
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Lithium niobium isopropoxide |
Punto de ebullición | 140°C (0.2 mmHg) |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2925 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.38 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Forma física | Sólido, empaquetado en argon. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Isopropoxida de niobio de litio, 99,9 % (base metálica) >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction