Learn More
Metóxido de niobio de litio, +99 % (base de metales), 5 % p/v en metanol, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11313528
Metóxido de niobio de litio, +99 % (base de metales), 5 % p/v en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313528
25 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Código de producto. 11313528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039154.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Used as a precursor for chemical vapor deposition of thin films for lithium ion battery electrolyte materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21864-11-9
Número MDL MFCD00210627
Sinónimo lithium niobium methoxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium niobium methoxide
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal LiNb(OCH3)6
Cantidad 25 mL
Número UN UN1230
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.92
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquida
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteL27Q068 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number039154.AC,039154.AE
Número de loteK09Q047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number039154.AC,039154.AE
Número de loteA02Z005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number039154.AC,039154.AE
Número de loteK29S054 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number039154.AC,039154.AE
Número de loteE06Q07 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Catalog Number039154.AC,039154.AE
RUO – Research Use Only
Título del producto
Metóxido de niobio de litio, +99 % (base de metales), 5 % p/v en metanol, Thermo Scientific Chemicals >