Learn More
Nitrato de litio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4229000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10705822 5 g Frasco de vidrio 5 g
10028269 25 g Frasco de vidrio 25 g
10647770 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10705822
Marca: Thermo Scientific Acros 212540050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-69-4
Fórmula molecular LiNO3
Peso molecular (g/mol) 68.94
Número MDL MFCD00011094
Clave InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 600.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium nitrate
Punto de fusión 251.0°C
Color De negro a azul
Forma física Esferas lustrosas
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal LiNO3
Índice Merck 15,5592
Información de solubilidad Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Nombre IUPAC nitrato de litio(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.95
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.38
Densidad 2.3800g/mL