Learn More
Lithium Nitrate, Honeywell
Reagent Grade
39.00€ - 246.90€
CAS 7790-69-4
Fórmula molecular LiNO3
Peso molecular (g/mol) 68.94
Número MDL MFCD00011094
Clave InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
Nombre IUPAC litio; nitrato
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15692260
Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
227986-100G
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15602270
Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
227986-1KG
1 kg
246.90€
1 Kg
Descripción
Descripción
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
7790-69-4
68.94
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
10129889
litio; nitrato
LiNO3
MFCD00011094
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
CHEBI:63315
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Lithium Nitrate
LiNO3
MFCD00011094
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
litio; nitrato
10129889
68.95g/mol
7790-69-4
LiNO3
2722
Soluble in water
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
68.94
CHEBI:63315
ReagentPlus™
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P220-P221-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338-P370 + P378
H272-H302-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 232-218-9
missing translation for 'rtecsNumber' : QU9330000