Learn More
Nitruro de litio, 99,4 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-6827157
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11343637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035479.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26134-62-3 | Li3N | 34.83 g/mol
Lithium nitride is used in metallurgy and chemical synthesis. It is also used to store hydrogen and acts as a source of the nitride ion. It is involved in the preparation of lithium hydride and lithium amide as well as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26134-62-3
Fórmula molecular Li3N
Peso molecular (g/mol) 34.83
Número MDL MFCD00016186
Clave InChI IDBFBDSKYCUNPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium nitride, trilithium nitride, li3n, lithium nitride li3n, nitrure de lithium, li3-n, nitruro de litio spanish, nitrure de lithium french, lithium nitride,anh, nli3
PubChem CID 520242
SMILES [Li]N([Li])[Li]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium nitride
Punto de fusión 845°C
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in organic solvents.
Nombre IUPAC Nitruro de litio
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.82
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.30 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium nitride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lithium nitride