Learn More
Perclorato de litio, anhidro, ACS, 95,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Lithium perchlorate is used as an oxygen source for chemical oxygen generators, as it liberates oxygen at high temperatures. Excellent solubility of lithium perchlorate permits its use in Diels-Alder reactions. It is also employed in lithium-ion batteries as an electrolyte, and act as chaotropic agent to denature proteins. It is used in the Baylis-Hillman reaction as a catalyst in the coupling of alpha, beta-unsaturated carbonyl compounds with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 400°C (decomposition) |
Nombre del producto químico o material | Lithium perchlorate |
Punto de fusión | 236°C |
Nombre de nota | Anhydrous |
Color | Blanco |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 10 g |
Fórmula lineal | LiClO4 |
Número UN | UN1481 |
Índice Merck | 14,5539 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.