Learn More
Solución de metal estándar de litio 10 000 ppm, para ICP, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10274530
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 100 mL
Color Incolora
Número MDL 134051
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium solution 10 000 ppm
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.