Learn More
Sulfato de litio monohidrato, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium sulfate monohydrate |
Punto de fusión | 860.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | LI2SO4·H2O |
Índice Merck | 15, 5597 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 295.5g/L (20°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.96 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Lithium sulfate monohydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.