Learn More
Sulfato de litio monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de litio se utiliza para tratar el trastorno bipolar. También se utiliza en pruebas no destructivas de tipo ultrasonidos porque es un generador de sonido muy eficiente. También se utiliza en productos básicos y en la síntesis química.
Solubilidad
Soluble en agua. 340 g/l (20 °C)
Notas
Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El sulfato de litio se utiliza para tratar el trastorno bipolar. También se utiliza en pruebas no destructivas de tipo ultrasonidos porque es un generador de sonido muy eficiente. También se utiliza en productos básicos y en la síntesis química.
Solubilidad
Soluble en agua. 340 g/l (20 °C)
Notas
Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium sulfate monohydrate |
Punto de fusión | 130°C (in -H2O) |
Cantidad | 500 g |
Índice Merck | 14,5541 |
Información de solubilidad | Soluble in water. 340g/L (20 C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.96 (109.94 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99% |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Densidad | 2.06 |