Learn More
Óxido de tántalo y litio, 99,9 % (base metálica), 5 % p/v en etanol Código de producto.: 11374438
Óxido de tántalo y litio, 99,9 % (base metálica), 5 % p/v en etanol
Código de producto. 11374438
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Código de producto. 11374438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042344.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Precursor de películas de óxido de tántalo y litio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127503-04-2
Número MDL MFCD00210630
Sinónimo lithium tantalum ethoxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tantalum ethoxide
Color Amarillo
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal LiTa(OCH2CH3)6
Cantidad 100 mL
Número UN UN1170
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.04
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido
Título del producto
Óxido de tántalo y litio, 99,9 % (base metálica), 5 % p/v en etanol >