Learn More
Tetraborato de potasio, +98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium tetraborate |
| Punto de fusión | 930.0°C |
| Nombre de nota | p.a. |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Fórmula lineal | Li2B4O7 |
| Índice Merck | 15, 5580 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: 52g/L (100°C) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lithium tetraborate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.