Learn More
Solución de tri-tert-butoxialuminohidruro de litio, 1,1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 1.1M Solution in THF |
| Densidad | 0.9000g/mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.28 |
| Envase | Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño |
| Cantidad | 100 mL |
| Forma física | Solución |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride, 1.1M solution in THF
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.