Learn More
Tri-terc-butóxido-hidruro de aluminio y litio, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307338
Change view
Click to view available options
:
10 g
Código de producto.
11307338 10 g
1 options
Código de producto. 11307338
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030716.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17476-04-9
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
CAS 17476-04-9
Punto de fusión ∼319°C (decomposition)
Color Gris a blanco
Densidad 1.03 g/mL
Olor Odorless
Fórmula lineal Li[(CH3)3CO]3AlH
Número MDL MFCD00011532
Cantidad 10 g
Número UN UN1409
Beilstein 5796791
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.28
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.