Learn More
Hidruro de tri-terc-butoxialuminio de litio, nominalmente 1 M en THF, envasado bajo argón en frascos de ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11319488
Hidruro de tri-terc-butoxialuminio de litio, nominalmente 1 M en THF, envasado bajo argón en frascos de ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319488
10 mL
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Código de producto. 11319488
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043324.AB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17476-04-9
Fórmula molecular C12H28AlLiO3
Número MDL MFCD00011532
Sinónimo Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Color Incolora
Densidad 0.904 g/mL
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal Li[(CH3)3CO]3AlH
Cantidad 10 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It is soluble in organic solvents at low temperatures
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.28
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP15K063 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2024 Catalog Number043324.AD,043324.AB
Número de loteN15K027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/02/2024 Catalog Number043324.AD,043324.AB
Número de loteR25E071 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number043324.AD,043324.AB
Número de loteI30W034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number043324.AD,043324.AB
Número de loteL19N06 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number043324.AD,043324.AB
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride, nominally 1M in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidruro de tri-terc-butoxialuminio de litio, nominalmente 1 M en THF, envasado bajo argón en frascos de ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals >