Learn More
Trietilborohidruro de litio, 1 M en THF, envasada bajo argón en frascos resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11369018
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22560-16-3
Fórmula molecular C6H16BLi
Peso molecular (g/mol) 105.94
Número MDL MFCD00011703
Clave InChI WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Lithium triethylhydridoborate
Nombre IUPAC lithium(1+) triethylboranuide
SMILES [Li+].CC[BH-](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium triethylborohydride
Color Incolora
Densidad 0.892g/mL
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal LiB(CH2CH3)3H
Cantidad 25 mL
Número UN UN3399
Beilstein 4151240
Sensibilidad Moisture Sensitive
Índice Merck 14,5544
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in THF
Forma física Liquid