Learn More
Invitrogen™ Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Red, para 488 nm de excitación
Código de producto. 10492872
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 ensayos
400 ensayos
80 ensayos
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 400
10492872 200 ensayos cada uno
15638900 400 ensayos paquete de 400
15530795 80 ensayos 1 set
3 options
Código de producto. 10492872
Marca: Invitrogen™ L23102
El kit de tinción LIVE/DEAD™ Fixable Red Dead Cell se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y la permeabilización necesaria para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante fijación con formaldehído.
  • Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
  • El kit se ha optimizado y validado para su uso con un citómetro de flujo de láser azul
  • Con un envase práctico en viales de 40 pruebas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
  • Al introducirse en la solución, los colorantes de reactivos de amina perderán su eficacia tras un corto periodo de tiempo; por lo tanto, se recomienda utilizar el total del vial una vez que se haya rehidratado
  • Si esto no es posible, divida los viales en pequeños volúmenes y almacénelos a -80 °C; evite someterlos a ciclos de congelación y descongelación
  • Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de paneles de varios colores
Brillo óptimo
  • La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Red se ha seleccionado basándose en sus propiedades fluorescentes para proporcionar una señal brillante cuando se excita con un láser amarilla, verde o azul de 488 nm
  • El colorante reactivo fluorescente rojo tiene un máximo de excitación de ∼ 595 nm, por lo que es ideal para su uso con un láser amarillo, y una emisión de ∼ 615 nm, lo que permite su recopilación con un filtro 610 o 630 BP
  • La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Red Dead Cell también se excita bien con el láser azul de 488 nm
  • Puesto que se pueden distinguir células vivas y muertas con un solo colorante y un solo canal de un citómetro de flujo, resultan la opción ideal para experimentos de varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Impermeable
Tipo de célula Células eucariotas
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Contiene 5 viales de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ y 500 μl de DMSO.
Almacenar a -20 °C.
Descripción Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Red, para 488 nm de excitación
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Tinción
Tipo de colorante Tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Red
Emission 615 nm
Excitation Wavelength Range 488, 595 nm
Formulario Sólido
Formato Tubo(s)
Línea de productos LIVE/DEAD
Cantidad 200 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)