Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Scarlet (723) Viability Kit, for 633 nm excitation
Los kits de viabilidad LIVE/DEAD Flexible permiten una determinación clara de células vivas y muertas, lo que permite un análisis más preciso con citometría de flujo tanto convencional como espectral.
204.00€ - 534.00€
Especificaciones
Método de detección | Fluorescencia |
---|---|
Conjugado | Tinción celular LIVE/DEAD Fixable Scarlet (723) |
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Tipo de producto | Kit de viabilidad celular |
Descripción | Kit de viabilidad LIVE/DEAD™ Fixable Scarlet (723), para 633 nm de excitación |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17347709
|
Invitrogen™
L34986 |
80 ensayos |
204.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17468262
|
Invitrogen™
L34987 |
200 ensayos |
420.00€
paquete de 200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17478262
|
Invitrogen™
L34988 |
400 ensayos |
534.00€
paquete de 400 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Las células etiquetadas con colorantes de viabilidad LIVE/DEAD Fixable pueden lavarse, fijarse, permeabilizarse y teñirse para antígenos intracelulares, manteniendo al mismo tiempo poblaciones distintas de células vivas y muertas.Los espectros de emisión estrechos y únicos son ideales para la expansión de experimentos de citometría de flujo de alto parámetro.
Características de los tintes de viabilidad con fijación LIVE/DEAD:
- Brillante: permite una fácil distinción entre células vivas y muertas en un solo canal
- Resistente: patrón de tinción similar antes y después de la fijación y la permeabilización
- Práctico: envasado en viales individuales para facilitar su uso
Brillo
Los tintes de viabilidad con fijación LIVE/DEAD se han diseñado para proporcionar una señal brillante con un solapamiento mínimo en canales adyacentes, lo que simplifica la compensación espectral.Dado que las células vivas y muertas se pueden discriminar mediante un único canal de citómetros de flujo, estos colorantes de viabilidad son la opción ideal para experimentos de varios colores.Además, sus huellas espectrales únicas son una valiosa adición a los experimentos de citometría de flujo espectral.
Resistente
Los tintes de viabilidad con fijación LIVE/DEAD pueden entrar y etiquetar covalentemente proteínas dentro de células muertas, lo que resulta en una intensidad de fluorescencia mucho más brillante que las células vivas.Este patrón de tinción se conserva tras la fijación.Otros tipos de colorantes de viabilidad pueden perder sensibilidad después del tratamiento con los fijadores necesarios para los protocolos de tinción intracelular.
Prácticos
Los tintes de viabilidad con fijación LIVE/DEAD se han envasado cómodamente en viales de un solo uso para garantizar la estabilidad y el rendimiento del tinte con el tiempo.Disuelva el colorante en el DMSO anhidro incluido y utilícelo inmediatamente o almacénelo a - 20 °C, evitando ciclos de congelación-descongelación.
Funcionamiento
En células con membranas comprometidas, el tinte de viabilidad reacciona con aminas libres tanto en el interior de la célula como en su superficie, lo que provoca una intensa tinción fluorescente.En células viables, la reactividad del colorante está limitada a las aminas de la superficie celular, lo que se traduce en una fluorescencia menos intensa.La diferencia de intensidad suele ser de 50 veces entre células vivas y muertas, lo que facilita la discriminación.
Colores disponibles
Los colorantes de viabilidad y las tinciones de células muertas LIVE/DEAD Flexible están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de los paneles de varios colores.El kit de muestreo de tinción de células muertas LIVE/DEAD Flexible proporciona un vial (40 ensayos) de cada una de las ocho tinciones de células muertas disponibles.
Especificaciones
Fluorescencia | |
Citometría de flujo | |
Kit de viabilidad LIVE/DEAD™ Fixable Scarlet (723), para 633 nm de excitación | |
Células eucariotas | |
633 nm | |
Temperatura ambiente | |
Citómetro de flujo |
Tinción celular LIVE/DEAD Fixable Scarlet (723) | |
Kit de viabilidad celular | |
Escarlata | |
702/723 nm | |
DMSO (dimetilsulfóxido) | |
LIVE/DEAD™ |