Learn More
Molecular Probes™ Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Violet, para 405 nm de excitación
Código de producto. 15562731
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 ensayos
400 ensayos
80 ensayos
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15562731 80 ensayos 1 set
10645203 200 ensayos cada uno
15589623 400 ensayos 1 set
3 options
Código de producto. 15562731
Marca: Molecular Probes™ L34963
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
El kit de tinción LIVE/DEAD™ Fixable Violet Dead Cell se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y la permeabilización necesaria para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante fijación con formaldehído.
  • Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
  • El kit se ha optimizado y validado para su uso con un citómetro de flujo de láser violeta
  • Con un envase práctico en viales de 40 pruebas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
  • Al introducirse en la solución, los colorantes de reactivos de amina perderán su eficacia tras un corto periodo de tiempo; por lo tanto, se recomienda utilizar el total del vial una vez que se haya rehidratado
  • Si esto no es posible, divida los viales en pequeños volúmenes y almacénelos a -80 °C; evite someterlos a ciclos de congelación y descongelación
  • Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de paneles de varios colores
Baja compensación
  • La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Violet se ha seleccionado en base a sus propiedades fluorescentes para minimizar la compensación entre otros colorantes violetas y colorantes que se excitan mediante el láser azul a 488 nm
  • El colorante reactivo violeta fluorescente tiene una excitación máxima de ∼ 416 nm y se excita bien con el láser violeta de 405 nm
  • Tiene una emisión máxima de ∼ 451 nm, por lo que se puede recoger en el primer canal en la mayoría de los citómetros de flujo de láser violeta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Permeabilidad celular Impermeable
Tipo de célula Células eucariotas
Color Violeta
Contenido y almacenamiento Contiene 2 viales de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ y 500 μl de DMSO.
Almacenar a -20 °C.
Descripción Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Violet, para 405 nm de excitación
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Tinción
Tipo de colorante Tinción de células muertas violeta de fijación LIVE/DEAD™
Emission 451 nm
Excitation Wavelength Range 416 nm
Formulario Sólido
Formato Tubo(s)
Línea de productos LIVE/DEAD
Cantidad 80 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Afficher plus Afficher moins
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.