Learn More
Eurofins DiscoverX LKB1/STRADα/MO25α Protein, Active
Descripción
LKB1 is a tumor suppressor serine/threonine-protein kinase that controls the activity of AMP-activated protein kinase (AMPK) family members, thereby playing a role in various processes such as cell metabolism, cell polarity, apoptosis and DNA damage response. Mutations in this gene have been associated with the autosomal dominant Peutz-Jeghers syndrome, as well as with skin, pancreatic, and testicular cancers.
GenBank NM000455 / GenBank AF308302 / GenBank NM_016289
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 52.1 kDa (LKB1), 76.1 kDa (STRADα) and 66.8 kDa (MO25α) |
| Cantidad | 125 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal 6His / N-terminal GST / N-terminal GST |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Full-length |
| Grado de pureza o calidad | Combined ≥80% |
| Expresión | LKB1/STRADα/MO25α, active |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.