missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LL/2 (LLC1) (mouse Lewis lung carcinoma) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Non-denatured whole cell lysate of LL/2 (LLC1) (mouse Lewis lung carcinoma)
Marca: Abnova L059V2.200ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tissue: Lung
- Host: Mouse
- Lysis buffer: Modified RIPA lysis buffer: 50mM Tris-HCl pH 7.4, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF
- Storage buffer: In modified RIPA lysis buffer
Western Blotting, Immunoprecipitation
Especificaciones
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Whole cell lysate (non-denatured) | |
Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). | |
200 μg | |
Mouse |
Lung | |
Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
In modified RIPA Lysis Buffer. | |
Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido