Learn More
Heinz Herenz LMS-Swab, Amies
Test tube with the pink screw cap containing 1 mL of Amies medium for sampling and preservation of aerobic, anaerobic, and fastidious bacteria in 48 hours.
Marca: Heinz Herenz 1020204
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para el transporte y la preservación de muestras microbiológicas
- El medio líquido facilita la dilución de las muestras
- Lleve a cabo diferentes pruebas de una muestra
- Dispositivo listo para usar suministrado en una bolsa de apertura fácil.
- Punto de ruptura en el eje si el aplicador permite un flujo de trabajo seguro e higiénico
- Los tubos de ensayo etiquetados previamente permiten una correcta identificación
- Fabricado de acuerdo con las GMP (Buenas prácticas de fabricación) y certificado de acuerdo con DIN EN ISO 13485, lo que permite garantizar una alta calidad
- Estériles (SAL 10-6)
Especificaciones
Hisopo de transporte y recogida | |
Rosa | |
Tubo de ensayo con tapón de rosca y medio líquido | |
Bastón de espuma |
Estéril | |
Libre de pirógenos y sin citotóxicos | |
Bolsa separable | |
Fina |