Learn More
Thermo Scientific™ Monitor de nivel
Para su uso con sistemas de conservación criogénica Thermo Scientific™ Locator y Locator Plus.
1267.76€ - 2470.00€
Código de producto | Marca | Tensión | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10164623
|
Thermo Scientific™
CN509X7 |
230 V | Locator 4 Plus |
2420.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10052733
|
Thermo Scientific™
CN509X7-70 |
100/240 V | Locator 8 Plus |
2470.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10174623
|
Thermo Scientific™
CN509X1-70 |
100/240 V | Locator Jr. Plus |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Para su uso con sistemas de conservación criogénica Thermo Scientific™ Locator y Locator Plus.
Monitor de nivel ultrasónico- Proteja las muestras biológicas insustituibles con el monitor de nivel de nitrógeno líquido más avanzado. Reducción única de la conducción y la evaporación del nitrógeno líquido. El indicador de fácil lectura muestra continuamente el volumen de nitrógeno en intervalos de 1/8. Las alarmas visuales y acústicas avisan de que el nivel de nitrógeno líquido es bajo
Especificaciones
LN2 Measuring Device | |
Alarm |