Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de suministro2 de LN
Transporte gases industriales criogénicos con estos depósitos de suministro LN2, que se han diseñado para ser duraderos y fáciles de usar.
Descripción
Transport cryogenic industrial gases with Thermo Scientific™ LN2 Supply tanks, which are designed to be both durable and user-friendly.
Para almacenamiento a largo plazo de muestras en congeladores criogénicos o para controlar la temperatura durante los procedimientos de congelación mediante el uso de equipo de congelación con velocidad controlada.- Valor nominal de 22 psi (151.7 kPa)
- Evaporan el 2 % de volumen por día
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
| Tanques de suministro de NL2 |