Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de respaldo de LN2 para ultracongeladores horizontales Isotemp
Ensure optimal security for critical samples by using Fisherbrand™ Isotemp LN2 Backup Systems for Ultra-Low Temperature Freezers.
3410.00€
Especificaciones
Descripción | Instalada en fábrica |
---|---|
Intervalo de temperatura | -80°C |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17858010
|
Fisherbrand™
332353G03 |
Congelador de temperatura ultrabaja Isotemp de cofre de 3 cu. ft. |
3410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17898010
|
Fisherbrand™
332353G07 |
Ultracongelador horizontal Isotemp de 368 y 566 l (13 y 20 pies cúbicos) |
3410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Mantiene la temperatura en -80 °C con nitrógeno líquido
Especificaciones
Instalada en fábrica | |
-80°C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Sistemas de respaldo de LN2 para ultracongeladores horizontales Isotemp