Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco. El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox Brannan™™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Marca: Brannan™ 44/820/0
Descripción
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco.El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Brannan™ Lo-Tox™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
- Fácil de leer gracias al fondo blanco
- Con anillo de suspensión de seguridad
- Con parte superior no enrollable de color azul
- Disponible en diferentes escalas de temperatura
Especificaciones
Alcohol azul | |
inmersión parcial | |
405 mm | |
Termómetro de laboratorio | |
51 °C | |
− 1 °C | |
Uso general | |
0,1 °C |
Uso general | |
Tapón de cierre no enrollable Brannan | |
Vidrio | |
123,8 °F | |
30,2 °F | |
De - 1 °C a + 51 °C | |
± 1 °C | |
76 mm |