Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17813118
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 ° a +360 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 51 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17813118
Marca: Brannan™ 44/809/8 + 49/503/0
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Especificaciones
Puntos de calibración 0°C, 20°C, 35°C
Certificaciones/conformidad UK Traceable to National Standards ISO 9001
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 30,5 cm
Material Glass
Relleno del termómetro Alcohol azul
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima +50°C
Temperatura mín. (imperial) -31 °F
Temperatura mín. (métrico) - 35 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -31°F to +122°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -35 °C a +50 °C
Exactitud ± 1.0°C at 35°C
Subdivisión 1 °C
Anchura (métrico) 1.2 cm