missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lobeline sulfate, 99%, ACROS Organics™

Código de producto. 10632223
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lobeline sulfate
Nombre de nota 99%
CAS 134-64-5
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C44H56N2O8S
Número MDL MFCD00135592
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 5609
Condición de rotación específica −25° (20°C c=2)
Sinónimo lobeline sulfate, bantron, lobelin sulfate, lobeline sulphate, unii-4cj480v2hp, lobeline, sulfate 2:1 salt, ethanone, 2-6-2-hydroxy-2-phenylethyl-1-methyl-2-piperidinyl-1-phenyl-, 2theta-2alpha,6alpha s-, sulfate 2:1 salt, bis--lobeline ; sulfuric acid, smokeless tn, 2-6-2-hydroxy-2-phenylethyl-1-methylpiperidin-2-yl-1-phenylethanone sulfate
Clave InChI GRZMOSSVIPFGFF-GNJLJDPWSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.CN1[C@H](C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)CCC[C@@H]1CC(=O)C1=CC=CC=C1.CN1[C@H](C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)CCC[C@@H]1CC(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC bis(2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]-1-methylpiperidin-2-yl]-1-phenylethan-1-one); sulfuric acid
Peso molecular (g/mol) 773.00
PubChem CID 120636
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.51
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'