Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de gradillas y cajas Locator™ Plus
Código de producto. 11716369 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
71 L
121 L
121 l
184 L
Modelo:
Localizador 4 Plus
Localizador 6 Plus
Locator 8 Plus
Locator Jr. Plus
Incluye:
Con monitor de nivel
Sin monitor de nivel
Capac. viales:
2000
4000
6000
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11716369
Marca: Thermo Scientific™ CY509109
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene de forma económica hasta 6.000 muestras en el sistema de gradilla y caja Locator 6 que simplifica la recuperación de muestras y tiene un consumo mínimo de nitrógeno líquido.
Almacene de forma económica hasta 6000 muestras en el sistema de gradillas y cajas Thermo Scientific™ Locator™ Plus que simplifica la recuperación de muestras y tiene un consumo mínimo de nitrógeno líquido. Este sistema indexado está disponible con o sin monitor de nivel ultrasónico.
Características:
  • Su diseño compacto minimiza las necesidades de espacio y permite aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento.
  • Apto para métodos de mantenimiento de registros de inventario manuales e informatizados.
  • Uniformidad extraordinaria de temperaturas: las muestras se almacenan por debajo de los -180 °C, aunque solo queden menos de 5 cm de nitrógeno líquido en el recipiente.
  • Si el nivel de nitrógeno rebasa el intervalo de seguridad se acciona una alarma sonora; cuenta con contactos de alarmas remotas de seco para una monitorización remota.
  • El aislamiento por vacío avanzado minimiza la evaporación del nitrógeno líquido y reduce los costes de funcionamiento.
  • Bloqueo seguro que evita el acceso no autorizado.
Locator 4 Plus y Locator 8 Plus:
  • Con control de nivel
  • Diámetro externo: 55,8 cm; Altura 100,3 cm
Locator Jr. Plus:
  • Sin monitor de nivel
  • Diámetro externo: 55,9cm; altura: 67,9cm
Locator 6 Plus:
  • Sin monitor de nivel
  • Diámetro externo: 66 cm; Altura 100,3 cm
Nota:
La capacidad de almacenamiento de viales especificada presupone que los viales criogénicos Thermo Scientific™ Nalgene™ son de 1,2/2 ml.
Incluye:
Gradillas indexadas de acero inoxidable diseñadas para el uso con las cajas criogénicas Nalgene™ de 5 cm; hay disponibles gradillas de mayor tamaño para ampollas de 5 ml en los modelos Locator Jr. Plus y Locator 4 Plus. Disponible con o sin control de nivel de nitrógeno líquido (el control instalado de fábrica opcional se puede adquirir por separado).
Requiere:
Cajas criogénicas Thermo Scientific Nalgene (se piden por separado)
Compatible con:
  • Cajas, Nalgene, 2 ″ para viales de 1,0 y 1,5 ml; 100 viales por caja, envase de 10 (CS509X24)
  • Cajas, Nalgene, 5 cm (2 ″) para viales de 2 ml; 81 viales por caja, envase de 40 (CS509X4); envase de 20 (CS509X5)
  • Cajas, Nalgene, 10,16 cm (4″) para viales de 5 ml; 81 viales por caja, c/u (CS509X10)
  • Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
  • Ventosas, 2 recambios para CryoClaw (AY509X19)
  • Diario (LT509X5)
  • Control de nivel instalado por el cliente: CN509X3-70 (120V, Jr.); CN509X6-70 (120V, 4); CN509X10-70 (120V, 6); CN509X9-70 (120V, 8); CN509X1-70 (220V, Jr.); CN509X4-70 (220V, 4); CN509X11-70 (220V, 6); CN509X7-70 (220V, 8)
  • Rack para viales de 5,0 ml (no incluye cajas) (HR509X19A)
  • Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
  • Viales, criogénicos, 1,2 ml, envase de 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
  • Viales criogénicos, 2,0 ml, envase de 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Dewar de LN2 de llenado manual
Capacidad (imperial) 6,497 cu. ft.
Capacidad (métrico) 184 L
Intervalo de temperatura Por debajo de -180°C
Aislamiento Vacío
Certificaciones/conformidad CE, CSA
Incluye Con monitor de nivel
Modelo Localizador 6 Plus
Altura exterior (imperial) 37,5 in.
Altura exterior (métrico) 95,3 cm
Diámetro (imperial) 37,5 in.
Diámetro del interior del cuello (imperial) 8,5 in.
Diámetro (métrico) 66 cm
Diámetro del interior del cuello (métrico) 21,5 cm
Opciones de vigilancia Nivel ultrasónico
Tensión 220 V
Requisitos eléctricos 220 V 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 0.99L
Capac. viales 6000
Peso con embalaje (imperial) 160 lb.
Peso con embalaje (métrico) 72,6 kg
Admite Muestras (6000)
Capacidad de la gradilla 6