Learn More
Brady™ Placa de bloqueo
Un programa de bloqueo con éxito comienza con los dispositivos adecuados almacenados en los lugares correctos, y los paneles de estaciones de bloqueo son la solución perfecta como primer paso. No se incluyen etiquetas, candados y mandíbulas.
211.00€ - 499.00€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Material | Acrílico |
Fondo (imperial) | 0.19 in. |
Fondo (métrico) | 4.76 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11741865
|
Brady™
050991 |
597 mm |
439.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11721865
|
Brady™
050989 |
292 mm |
211.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11731865
|
Brady™
050990 |
342 mm |
281.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11751865
|
Brady™
050992 |
546 mm |
499.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Estaciones de bloqueo de montaje en la pared de frontal abierto vacías
- Un programa de bloqueo con éxito comienza con los dispositivos adecuados almacenados en los lugares correctos, y los paneles de estaciones de bloqueo son la solución perfecta como primer paso
- No se incluyen etiquetas, candados y mandíbulas.
- Panel de 6 candados
Especificaciones
Amarillo | |
0.19 in. | |
Lockout Tagout |
Acrílico | |
4.76 mm | |
1 unidad |