Learn More
Brady™ Candado de bloqueo (rojo)
Los candados permiten varios cierres para asegurar un único dispositivo de bloqueo.
Marca: Brady™ 045582
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Equipar a sus empleados con las herramientas de bloqueo y los dispositivos de advertencia adecuados puede salvar vidas, reducir el tiempo perdido de los empleados y reducir los costes de los seguros
- Brady™ es un líder mundial en productos y servicios de bloqueo y etiquetado que ofrece experiencia en el sector y una amplia gama de dispositivos de bloqueo duraderos y fáciles de usar
Especificaciones
Cierre a presión | |
Rojo | |
OSHA 1910.147 | |
15,87 x 10,16 x 9,52 cm (1 x 2,5 x 4,77 pulg) | |
1 unidad |
NON-CONDUCTIVE LOCKOUT HASPS | |
Plástico | |
1 pulg | |
4,77 in | |
2,5 in |