Learn More
Brady™ Estación de bloqueo
Construida con resistente poliestireno blanco con orificios pre-perforados para un sencillo montaje mural. Orificios de estilo de bastidor de montaje perforados en la parte trasera. Raíl integrado con capacidad para 1-15 candados, e función del tamaño. El panel se entrega vacío.
Marca: Brady™ 050993
Detalles adicionales : Peso : 6.53180kg
Descripción
- Estaciones de bloqueo de montaje en la pared de frontal abierto vacías
- Construida con resistente poliestireno blanco con orificios pre-perforados para un sencillo montaje mural
- Orificios de estilo de bastidor de montaje perforados en la parte trasera
Especificaciones
Estación de bloqueo | |
Poliestireno | |
133 mm | |
133,35 x 635 x 762 mm | |
30 in. | |
La estación se suministra sin contenido | |
XL | |
635 mm |
Blanco | |
5.25 in. | |
Adjustable Lockout Stations - Extra-large Lockout Station | |
Lockout Tagout | |
762 mm | |
1 unidad | |
25 in. |