Learn More
Testo™ Software ComSoft Basic
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ComSoft Basic
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Software para la programación y lectura de registradores de datos Testo
- Descarga gratuita de ComSoft Basic (con registro) en www.testo.com
- Ofrece todas las funciones básicas de un software de registro
- Se ejecuta en Windows XP ServicePack 3 (SP3), Windows Vista, Windows 7 y más
- La interfaz de usuario intuitiva guía al usuario a través de los procesos individuales paso a paso
- Curva gráfica de los valores de las mediciones para una presentación clara de los valores resultantes de las mediciones
- Configuración del registrador: criterio de inicio y parada, intervalo de medición, velocidad de almacenamiento y ajuste del valor límite
- Prácticas funciones de exportación, por ejemplo, para el procesamiento posterior de los datos en Microsoft Excel, o la generación de un PDF que puede ponerse a disposición de otros usuarios
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Software de registro |
| Para utilizar con (aplicación) | Programación y lectura de registradores de datos Testo, presentación gráfica y tabular de valores de medición así como función de exportación |
| Para utilizar con (equipo) | ComSoft Basic |