Learn More
Hamilton™ Jeringas para instrumentos de larga duración
Descripción
- Punta de émbolo fabricada de UHMWPE (Polietileno de peso molecular ultra alto) que es más resistente que el PTFE a los arañazos
- Varilla de émbolo hecha de acero inoxidable 316 que ofrece una excepcional resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 2,3 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,7 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para líquidos y gases corrosivos |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 500 psi |
| Temperatura máxima | 115°C |
| Modelo | 1725 |
| Temperatura mín. (métrico) | 10 °C |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Mostrar más |