Learn More
Abnova™ ADN polimerasa LongTaq
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 unidades
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 unidades
Descripción
- Se ha demostrado que la enzima no tiene la actividad exonucleasa 3′-5′.
- La enzima ha demostrado tener un alto rendimiento de amplificación y ser estable a altas temperaturas.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 unidades/μl |
| Contenido y almacenamiento | Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Cantidad | 500 unidades |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR |
| Tampón de almacenamiento | Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |