Learn More
Lonza™ Geles de ARN prefundidos Reliant™
Formulado para la separación de ARN de tamaños de 0,25 hasta al menos 10 kb.Los geles de ARN prefundidos Reliant™ son geles de agarosa libres de ARNasa listos para su uso adecuados para una variedad de aplicaciones de ARN, como Northern blotting y el análisis de transcripciones de ARN.
449.09€
Especificaciones
Concentración | 1.25% |
---|---|
Formato | Multiwell |
Tipo de producto | Gel prefundido |
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11537825
|
Lonza™
54922 |
Multiwell |
449.09€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Listo para su uso
- Sin ARNasa
- Sin desnaturalizantes, lo que elimina los problemas relacionados con los geles de tinción que contienen formaldehído
- Adecuado para una gran variedad de aplicaciones, incluidas Northern blotting y el análisis de transcripciones de ARN
- Compatible con las minicámaras más comunes
- Disponible con un recipiente independiente de tampón glioxal
Especificaciones
1.25% | |
Multiwell | |
Gel prefundido |