Learn More
Lopinavir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15325088
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
El lopinavir, n.° de CAS 192725-17-0, es un medicamento antirretroviral de los tipos de anfetaminas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El lopinavir es un inhibidor retroviral de la proteasa que actúa como antirretroviral y puede prevenir la propagación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de la hepatitis dentro de las células
•El lopinavir es una diamida de ácido dicarboxílico y una forma sustituida de anfetamina
Aplicaciones
• El lopinavir se puede utilizar en el estudio de laboratorio de otros retrovirus
• El lopinavir es adecuado para la investigación en laboratorio de los sistemas de administración de fármacos; algunos estudios han demostrado que la actividad del lopinavir se puede mejorar mediante métodos de administración alternativos, como la microencapsulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192725-17-0
Fórmula molecular C37H48N4O5
Peso molecular (g/mol) 628.81
Número MDL MFCD22628840
Clave InChI KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
PubChem CID 133109001
Nombre IUPAC N-[(2R,4R,5R)-5-[[2-(2,6-dimetilfenoxi)acetil]amino]-4-hidroxi-1,6-difenilhexan-2-il]-3-metil-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-il)butanamida
SMILES CC(C)[C@H](N1CCCNC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)COC1=C(C)C=CC=C1C)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lopinavir
Cantidad 5 g
Nombre del producto
  • Lopinavir