Learn More
Losartan potassium, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18752634
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Selective, non-peptide AT1 antagonist
Selective non-peptide angiotensin AT1 receptor antagonist. Inhibits the contractile effects of angiotensin II on rabbit aorta and jugular vein (pA2 = 8.27). Orally active antihypertensive agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losartan potassium
CAS 124750-99-8
Fórmula molecular C22H25ClKN6O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-[1, 1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol potassium salt
Clave InChI GKVBJVGUWMACMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [HH].CCCCC1=NC(=C(N1CC2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NNN=N4)CO)Cl.[K]
Nombre IUPAC [2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol;molecular hydrogen;potassium
Peso molecular (g/mol) 464.031
PubChem CID 131674082
Formula Weight (peso de la fórmula) 461
Porcentaje de pureza >99%