Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Aluminio
Código de producto. 10204792
Click to view available options
temp:
De 0 a 0,3 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10204792
Marca: Lovibond™ 147200
Includes
  • Carcasa Aqua Comparator
  • Disco Aqua Comparator
  • Pastillas de aluminio n.º 1 (paquete de 100)
  • Pastillas de aluminio n.º 2 (paquete de 100)
  • 2 células de muestras de 13,5 mm
  • Triturador de pastillas
  • Instrucciones
  • Estuche de transporte
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
  • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Exactitud ± 5 %
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua periódico
Incluye Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas de aluminio n.º 1, pastillas de aluminio n.º 2, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte
Nº de pruebas 100
temp De 0 a 0,3 mg/l
Tipo Kit de pruebas de aluminio
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methenamine