Learn More
Lovibond™ Pruebas en tubos COD; MR; sin mercurio
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
102.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EPA de EE. UU. |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Pruebas en aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental |
Para utilizar con (equipo) | Colorímetros SC400 y kits de pruebas Aqua comparator™, instrumentos Hach™ |
temp | De 0 a 1500 mg/l |
Método de prueba | Dicromato/H2SO4 |
Código de producto | Marca | Nº de pruebas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Nº de pruebas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15322055
|
Lovibond™
2420711 |
25 |
102.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
- Para su uso en colorímetros SC400™ y kits de prueba Aqua Comparator™
- También aptos para su uso en instrumentos y kits de prueba Hach™
- Los viales sellados de apertura fácil eliminan el riesgo de contaminación cruzada
- Vida útil ampliada de hasta cinco años
Para pruebas de aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Compliance
Método de prueba aceptado por la EPA de EE. UU.
Especificaciones
EPA de EE. UU. | |
Colorímetros SC400 y kits de pruebas Aqua comparator™, instrumentos Hach™ | |
Dicromato/H2SO4 |
Pruebas en aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental | |
De 0 a 1500 mg/l |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 5 años
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, disilver(1) sulphate, potassium dichromate
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Lovibond™ Pruebas en tubos COD; MR; sin mercurio