Learn More
Patrón de color: Color Platino-Cobalto 100, Lovibond™
Marca: Lovibond Tintometer 134190
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Especificaciones
Patrón de color |
Seguridad y manipulación
- reference standard Pt-Co 100/platinum cobalt 100
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochlroic acid, cobalt dichloride hexahydrochlorate