Learn More
Lovibond™ Comprimidos de DPD n.º 4
Click to view available options
temp:
De 0,1 a 10 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El práctico envase en blíster permite al usuario empujar el comprimido a través del papel de aluminio directamente en la muestra
- Cada comprimido está herméticamente sellado en un sobre de papel de aluminio individual que lo protege de las condiciones ambientales para una mayor vida útil
- Para su uso con el colorímetro portátil multiparamétrico MC500™ (n.º de cat. 15-398-470) y el espectrofotómetro SP600 (15-398320)
- Pruebas de oxígeno activo en muestras de agua
- Intervalo: De 0,1 a 10 mg/l
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Composición | Yoduro de potasio del 1 al 10 %, sulfato de N,N-dietilbenceno-1,4-diamonio del 0,1 al 1 %, componentes no peligrosos al > 90 % |
| Intervalo de pH | 6,2 |
| Formato | Tableta |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetro MC500 y espectrofotómetro SP600 |
| temp | De 0,1 a 10 mg/l |
| Requisitos de almacenamiento | 20 °C |
| Método de prueba | DPD |
| Tipo | Comprimido de DPD n.º 4 |