Learn More
Lovibond™ ET 740 y ET 750 - Test de jarras/medidor de floculación de laboratorio
Los medidores de floculación (también conocido como Test de jarras) están diseñados para una amplia gama de aplicaciones, como prueba de la eficacia de floculación o de los agentes de precipitación
2255.00€ - 2735.00€
Especificaciones
Tipo | Medidor de floculación de laboratorio |
---|---|
Tipo de pantalla | Digital |
Incluye | Fuente de alimentación con adaptador para EE.UU., UE y Reino Unido, manual de instrucciones |
de control principal | Temporizador |
Para utilizar con (aplicación) | Para una amplia gama de aplicaciones, como la comprobación de eficiencia de floculación o agentes de precipitación |
Includes: Power Supply with US, EU and UK adapter. Instruction Manual.
Requires: 1,000 mL beakers, Low form
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12651745
|
Lovibond™
2419155 |
25,5 in | 64,7 cm | 26,8 lb | 12,1 kg |
2255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12661745
|
Lovibond™
2419160 |
37 in | 93,9 cm | 37,5 lb | 17 kg |
2735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los medidores de floculación (también conocido como Test de jarras) están diseñados para una amplia gama de aplicaciones, como prueba de la eficacia de floculación o de los agentes de precipitación
Velocidad de agitación variable continuamente (solo versiones de laboratorio)
- Pantalla digital de RPM de agitación.
- Función de temporizador
- Panel trasero iluminado.
- Opción de ajuste de altura para las cuchillas de agitación durante el funcionamiento.
- Hora y fecha.
Los medidores de floculación no se suministran con vasos de precipitados. Comprélos a un proveedor de productos de laboratorio.
Especificaciones
Medidor de floculación de laboratorio | |
Fuente de alimentación con adaptador para EE.UU., UE y Reino Unido, manual de instrucciones | |
Para una amplia gama de aplicaciones, como la comprobación de eficiencia de floculación o agentes de precipitación | |
13,5 in | |
10,25 in | |
115/230 V 50/60 Hz | |
115/230 V |
Digital | |
Temporizador | |
Una revolución | |
34,2 cm | |
26,03 cm | |
50/60 Hz |