Learn More
Lovibond™ Comparator 3000 de escala FAC
Código de producto. 11923864
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Aceites y grasas comestibles, aceites de petróleo y ceras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11923864
Marca: Lovibond™ 345020
Gradación visual de las escalas de color FAC
Instrumento de escala única y tres campos para la gradación visual del color mediante la comparación directa entre la muestra y los estándares de color de vidrio Lovibond alojados en un par de discos. La ventaja de un campo de visión de tres secciones es poder visualizar simultáneamente la muestra y dos vidrios consecutivos en la escala de color, lo que facilita obtener la correspondencia de color óptima. Para obtener una gradación rápida del color dentro de los límites de color predeterminados, los estándares de vidrio se pueden establecer en los dos colores limitantes para que sea fácil comprobar que la muestra se encuentra dentro de la tolerancia.
  • Para determinar visualmente el color FAC de las muestras por comparación directa entre las muestras y los patrones de vidrio coloreado
  • Las versiones de Comparator 3000 también están disponibles para escalas Gardner, EBC y U.S. Naval Stores Rosin Color
  • Se suministra con la gama adecuada de filtros de vidrio de color
  • La fuente de luz halógena de tungsteno se corrige en función del color del iluminador C norma CIE, lo que garantiza condiciones de iluminación constantes para la gradación del color
  • Las muestras se miden en tubos de vidrio transparente
  • Los patrones de color FAC que componen la escala aparecen dispuestos en dos pares de discos AF229
  • Intervalo: 1-45 (números impares)
  • Trayectoria óptica: 10mm
Estándares de color de posición de disco:
  • 4/32A mano izquierda 1, 5, 9, 11A, 11B, 11C, 13, 17, 21
  • 4/32B mano derecha 3, 7, 11, 11A, 11B, 11C, 15, 19, 23
  • 4/32C mano izquierda 25, 29, 33, 37, 41, 45
  • 4/32D mano derecha 27, 31, 35, 39, 43
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CIE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,64 x 9,25 x 3,54 in (24,5 x 23,5 x 9 cm)
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Para utilizar con (aplicación) Aceites y grasas comestibles, aceites de petróleo y ceras
Altura (imperial) 3,54 in
Altura (métrico) 9 cm
Incluye Cuatro discos que contienen filtros de vidrio de color y dos tubos de ensayo, AF 228/T
Longitud (imperial) 9,64 in
Longitud (métrico) 24,5 cm
Material Acero suave fabricado
Trayectoria óptica 10 mm
temp Desde 1 hasta 15
Peso (imperial) 10,8 lb
Peso (métrico) 4,9 kg
Anchura (imperial) 9,25 in
Anchura (métrico) 23,5 cm